Få mere at vide
Lecithin, MedChemExpress
Mængde:
100 mg
500 mg
Beskrivelse
Lecithin is regarded as a safe, conventional phospholipid source. Phospholipids are reported to alter the fatty acid composition and microstructure of the membranes in animal cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lecithin |
| CAS | 8002-43-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C42H80NO8P |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (4.39 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=P(OC[C@@H](COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)(OCC[N+](C)(C)C)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 758.06 |
| Formel vægt | 758.06 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.