Få mere at vide
Lecithin, Extra Pure, SLR, Egg about 72%, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11422834 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11422834 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Artikelnummer. 11422834 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/1814/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 8002-43-5
Smeltepunkt 236.1°C
Farve Yellow
pH 6.6
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C42H80NO8P
MDL nummer 131449
Mængde 25 g
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 758.075
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Formel vægt 677.92g/mol
Fysisk form Solid