Få mere at vide
Lecithin, 99,2%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420252 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420252 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11420252 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0216005901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00 DKK
    3800.43 DKK / 1g
    Spare 189.57 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
CAS 8002-43-5
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99.2%
Molekylær formel C42H80NO8P
Mængde 1 g
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
Molekylvægt (g/mol) 758.075
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Fysisk form Fluffy Solid