Få mere at vide
Lecithin, 90%, sojabønner, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042203
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
Artikelnummer. 15424229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61675.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758.075 g/mol
Lecithin bruges som kosttilskud, fødevareingrediens og fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som flydende bærer til plasttilsætningsstoffer, farvestoffer eller pigmenter. Dens primære funktioner er som emulgator, antioxidant og frigivelsesmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lecithin bruges som kosttilskud, fødevareingrediens og fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som flydende bærer til plasttilsætningsstoffer, farvestoffer eller pigmenter. Dens primære funktioner er som emulgator, antioxidant og frigivelsesmiddel.
Opløselighed Delvis opløselig i
vand, dels opløselig i acetone, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-43-5
Molekylær formel C42H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 758.075
MDL nummer MFCD00147406
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
Navn note soybean
Farve Brun til gul
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Opløselighedsinformation Partly soluble in water,partly soluble in acetone,DMSO.
Procent renhed 90%
Fysisk form Fast stof