Få mere at vide
Lecithin, 90 %, sojabønne
Beskrivelse
Lecithin bruges som kosttilskud, fødevareingrediens og fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som flydende bærer til plasttilsætningsstoffer, farvestoffer eller pigmenter. Dens primære funktioner er som emulgator, antioxidant og frigivelsesmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lecithin bruges som kosttilskud, fødevareingrediens og fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som flydende bærer til plasttilsætningsstoffer, farvestoffer eller pigmenter. Dens primære funktioner er som emulgator, antioxidant og frigivelsesmiddel.
Opløselighed Delvis opløselig i
vand, dels opløselig i acetone, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lecithin |
| Navn note | sojabønne |
| Farve | Brun til gul |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 5209585 |
| Merck Index | 14,5428 |
| Opløselighedsinformation | Delvist opløselig i vand, delvist opløselig i acetone, DMSO. |
| Procent renhed | 90% |
| Fysisk form | Fast stof |