Få mere at vide
Lecithin, 90 %, sojabønne
Artikelnummer. 15434229
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15434229 100 g 100g
15424229 50 g 50g
15444229 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15434229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61675.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.96 DKK
    370.65 DKK / 100g
    Spare 86.31 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 758,075 g/mol
Lecithin bruges som kosttilskud, fødevareingrediens og fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som flydende bærer til plasttilsætningsstoffer, farvestoffer eller pigmenter. Dens primære funktioner er som emulgator, antioxidant og frigivelsesmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lecithin bruges som kosttilskud, fødevareingrediens og fødevaretilsætningsstof. Det bruges også som flydende bærer til plasttilsætningsstoffer, farvestoffer eller pigmenter. Dens primære funktioner er som emulgator, antioxidant og frigivelsesmiddel.
Opløselighed Delvis opløselig i
vand, dels opløselig i acetone, DMSO.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-43-5
Molekylær formel C42H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 758.075
MDL nummer MFCD00147406
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
Navn note sojabønne
Farve Brun til gul
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 5209585
Merck Index 14,5428
Opløselighedsinformation Delvist opløselig i vand, delvist opløselig i acetone, DMSO.
Procent renhed 90%
Fysisk form Fast stof