Få mere at vide
Lecithin,∽ 60 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398999 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
1 lb.
500 g
5 lb.
Pakningsstørrelse:
100g
1lb
250g
25g
500g
5lb
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398999 250 g 250g
11368999 25 g 25g
11378999 100 g 100g
11309009 500 g 500g
11329009 1 lb. 1lb
11339009 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11398999 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210214783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    741.00 DKK
    705.23 DKK / 250g
    Spare 35.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-43-5
Molekylær formel C42H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 758.075
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lecithin
Farve Gul til Orange
Mængde 250 g
Formel vægt 327.27
Procent renhed ∼60%
Fysisk form Fast stof