Få mere at vide
Melford Lecithin
Artikelnummer. 30018452
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
30018452 500 g
1 options
Artikelnummer. 30018452 Leverandør Melford Leverandørnr. L46100500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 8002-43-5
  • Opløseligt i: Chloroform
  • Opbevares ved: -20 °C
Tekniske data
CAS 8002-43-5
Mængde 500 g