Få mere at vide
MedChemExpress Lecirelin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.83% |
| CAS | 61012-19-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1209.4 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 12.1 mg/mL (10.00 mM∣Need ultrasonic and warming) |