Få mere at vide
Abeba™ Arbejdssko i læder
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
Brand:  Abeba™ 7031/47
368.46 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15396656
  • 443.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Skridsikre ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Læder
Skridsikker
Animalsk fedt, olie og brændstof
Sort
47
7031
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Arbejdssko i læder > Størrelse: 47