Få mere at vide
Abeba™ Arbejdssko i læder
Størrelse:
35
37
38
40
41
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glat læder
- Sort
- Skridsikre ydersål
- Desinficeret behandlet
- Hælrem foldbar, justerbar
- Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Farve | Sort |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 37 |
| Sål funktioner | Skridsikker |
| Stil | 7031 |
| Modstandsdygtig overfor | Animalsk fedt, olie og brændstof |