Få mere at vide
Abeba™ Arbejdssko i læder
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
Brand: Abeba™ 7031/45
368.46 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Glat læder
- Sort
- Skridsikre ydersål
- Desinficeret behandlet
- Hælrem foldbar, justerbar
- Læder indersål
Tekniske data
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC | |
Læder | |
Skridsikker | |
Animalsk fedt, olie og brændstof |
Sort | |
45 | |
7031 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Abeba™ Arbejdssko i læder > Størrelse: 45
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion