Få mere at vide
Abeba™ Arbejdssko i læder
Artikelnummer. 15306656
Størrelse:
35
37
38
40
41
45
46
47
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15306656
Brand: Abeba™ 7031/38
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Animalsk fedt, olie og brændstof resistent. Sanitized™ behandlet.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Glat læder
  • Sort
  • Skridsikre ydersål
  • Desinficeret behandlet
  • Hælrem foldbar, justerbar
  • Læder indersål
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Farve Sort
Materiale Læder
Størrelse 38
Sål funktioner Skridsikker
Stil 7031
Modstandsdygtig overfor Animalsk fedt, olie og brændstof