Få mere at vide
3M™ Læder svedbånd
Artikelnummer. 15799937 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Materiale: Læder
Artikelnummer.
15799937 Materiale: Læder
1 options
Artikelnummer. 15799937 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000107940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2800.00 DKK
    1774.54 DKK / Pakke med 20
    Spare 1025.46 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
3M™ Læder-svedbånd med pinlock-ophæng er designet til brug med alle 3M™ Hårde hatte.
  • Erstatningspinlock ophængsholder med læder svedbånd
  • Pinlock-justeringssystem giver enkel og sikker størrelsesjustering til hovedstørrelser fra 54 til 62 cm
  • Kliks nemt på plads, for at give al den komfort og nem justerbarhed af det originale system
  • 3M™ leverer pålidelige hoved- og ansigtsbeskyttelsesprodukter, der opfylder regulerede ydeevne- og sikkerhedskrav
  • Velegnet til brug med alle 3M™ Hårde hatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Læder
Produkttype Svedbånd
Stil Pinlock ophæng