Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med smal mund
Artikelnummer. p-2663855 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Artikelnummer. 11735383
Økonomiske flasker med dobbeltforseglet, lækagesikker lukning.
Økonomiske flasker med dobbeltforseglet, lækagesikker lukning
  • Translucent HDPE
  • Narrow mouth
  • No drip lip ensures safe, clean pouring
  • Linerless screw caps attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 1 oz. (30 mL)
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Natural
Materiale HDPE
Halsfinish 20-410
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 20-410 mm
Lukketype Screw Cap