Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med smal mund
Artikelnummer. 11785383 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Halsfinish Pakningsstørrelse
11785383 946 mL 38-430 Pakke med 24
11735383 30 mL 20-410 Pakke med 72
11745383 59.1 mL 20-410 Pakke med 72
11755383 118.3 mL 24-410 Pakke med 72
11765383 236.5 mL 24-410 Pakke med 72
11775383 473 mL 28-410 Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11785383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 DKK
    343.35 DKK / Pakke med 24
    Spare 69.65 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomiske flasker med dobbeltforseglet, lækagesikker lukning.
Økonomiske flasker med dobbeltforseglet, lækagesikker lukning
  • Gennemsigtig HDPE
  • Smal mund
  • Ingen dryplæbe sikrer sikker, ren hældning
  • Foringsfri skruelåg påsat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 32 oz. (946 ml)
Kapacitet (metrisk) 946 mL
Farve Neutral
Materiale HDPE
Halsfinish 38-430
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Lukke liner Uforet
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38-430 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Certificeringer/compliance ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr. 1606319 og 1606321
Produkttype Flaske med smal mund