Få mere at vide
Fisherbrand™ Lækagesikre HDPE-flasker med smal mund
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
59.1 mL
118.3 mL
236.5 mL
473 mL
946 mL
Halsfinish:
20-410
24-410
28-410
38-430
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Pakke med 6
Pakke med 72
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 oz. (59,1 ml) |
| Kapacitet (metrisk) | 59.1 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Neutral |
| Materiale | HDPE |
| Halsfinish | 20-410 |
| Certificeringer/compliance | ISO 13485:2003; QMI-SAI fil nr. 1606319 og 1606321 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Produkttype | Flaske med smal mund |
| Vis mere |