Få mere at vide
Fisherbrand™ Bladkalibreringsvægtsæt, klasse M1 med certifikat
Artikelnummer. 15595109 Shop alle Fisherbrand produkter
:
1 mg til 500 mg
Artikelnummer. 15595109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter med middel nøjagtighedsklasse III. Fisherbrand™ Klasse M1 rustfrit stål kalibreringsvægte er ideelle til verifikation eller kalibrering af klasse M2 vægte.
  • Klasse M1 kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation M1
Vægt (metrisk) 1 til 500 mg
Masse 1 mg til 500 mg