Få mere at vide
Fisherbrand™ Bladkalibreringsvægtsæt, klasse F2 med certifikat
Artikelnummer. 15575109 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
1 mg til 500 mg
Artikelnummer.
15575109 1 mg til 500 mg
1 options
Artikelnummer. 15575109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2928.75 DKK
    2200.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 728.75 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation F2
Vægt (metrisk) 1 til 500 mg
Masse 1 mg til 500 mg