Få mere at vide
Fisherbrand™ Bladkalibreringsvægtsæt, klasse F2 med certifikat
Artikelnummer. 15565109 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
:
1 mg til 500 mg
Artikelnummer.
15565109 1 mg til 500 mg
1 options
Artikelnummer. 15565109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes sammen med vejeinstrumenter af høj nøjagtighedsklasse II. Fisherbrand™ Klasse F2 rustfrit stål kalibreringsvægte er også beregnet til brug i vigtige kommercielle transaktioner, såsom dem, der involverer ædelmetaller og sten.
  • Klasse F2 kalibreringsvægt
  • Vægte beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse M 1 og muligvis klasse M 2 vægte
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation F2
Vægt (metrisk) 1 til 500 mg
Masse 1 mg til 500 mg