Få mere at vide
Fisherbrand™ Bladkalibreringsvægtsæt, klasse F1 med certifikat
Artikelnummer. 15555109 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
:
1 mg til 500 mg
Artikelnummer.
15555109 1 mg til 500 mg
1 options
Artikelnummer. 15555109
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kalibrer masser af klasse II og III vægte. Fisherbrand™ Klasse F1 bladkalibreringsvægte er beregnet til brug ved verifikation eller kalibrering af klasse F2 vægte og til brug med vejeinstrumenter med særlig nøjagtighed.
  • Klasse F1 kalibreringsvægt
  • Leveres med et kalibreringscertifikat, der garanterer sporbarhed
  • I overensstemmelse med OIML R111
  • Leveres enkeltvis eller som sæt, i plastkasse eller trækasse
Tekniske data
Klassifikation F1
Vægt (metrisk) 1 til 500 mg
Masse 1 mg til 500 mg