Få mere at vide
Molecular Probes™ Leadmium™ Grøn AM farvestof
Mængde:
5 x 50μ g
Pakningsstørrelse:
250µg
Beskrivelse
Det proprietære Leadmium™ Grøn AM farvestof fra Molecular Probes™ giver forskere et unikt værktøj til specifikt at måle intracellulære bly- og cadmiumniveauer med høj følsomhed. Mens der findes standardanalyser til måling af bly og cadmium i opløsning, er det unikke Leadmium™ Grøn AM- indikator er specielt designet til at detektere disse giftige miljøforurenende stoffer inde i levende celler.
– Meget specifik indikator for intracellulære målinger af bly og cadmium
– Fleksibelt format tillader brug på flere formater - flowcytometri, fluorescensmikroskopi-billeddannelse og pladelæsere
– Lys fluorescens og høj skelnen fra calcium muliggør påvisning af nanomolære niveauer af bly og mikromolære niveauer af cadmium
– Praktisk excitation med 488 nm laserlinje
– De Leadmium™ Grøn AM farvestof er let påfyldt og bevares meget godt efter esterase spaltning af acetoxymethylgruppen
– Meget specifik indikator for intracellulære målinger af bly og cadmium
– Fleksibelt format tillader brug på flere formater - flowcytometri, fluorescensmikroskopi-billeddannelse og pladelæsere
– Lys fluorescens og høj skelnen fra calcium muliggør påvisning af nanomolære niveauer af bly og mikromolære niveauer af cadmium
– Praktisk excitation med 488 nm laserlinje
– De Leadmium™ Grøn AM farvestof er let påfyldt og bevares meget godt efter esterase spaltning af acetoxymethylgruppen
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, Flowcytometre |
| Produkttype | Farve |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Produktlinje | Leadmium |
| Mængde | 5 x 50μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |