Få mere at vide
Lead zirconium titanium oxide sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433785
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433785 1 Ea. Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15433785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041070.KS
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead zirconium titanium oxide sputtering target
Navn note 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 12626-81-2
Mængde 1 Ea.
Assay Procent Noter (metals basis)
Molekylær formel O5PbTiZr
MDL nummer MFCD00212270
Synonym lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide
InChI nøgle HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2]
IUPAC navn lead(2+);oxygen(2-);titanium(4+);zirconium(4+)
Molekylvægt (g/mol) 426.286
PubChem CID 159452
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead zirconium titanium oxide sputtering target
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.