Få mere at vide
Bly zirconium titanium oxid, polymer precursor, oxid≈ 30 vægt%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050938
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11334737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039758.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i piezoelektriske enheder og elektro-optiske enheder
Bly zirconium titaniumoxid bruges i piezoelektriske enheder og elektro-optiske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12626-81-2
Molekylær formel O5PbTiZr
Molekylvægt (g/mol) 426.286
MDL nummer MFCD00212270
InChI nøgle HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide
PubChem CID 159452
IUPAC navn bly(2+);oxygen(2-);titan(4+);zirconium(4+)
SMIL [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead zirconium titanium oxide
Navn note Polymeric precursor
Farve Gul
Fysisk form Semi-solid, Viscous Liquid
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Opløselighedsinformation Soluble in alcohols
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Oxide ≈30 wt%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Lead zirconium titanium oxide, Toluene,2-Propanol