Få mere at vide
Blytråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, Puratronic™, 99,998 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead |
| Farve | Grå |
| Udseende | Grå ledning |
| Mængde | 5 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,998 % (metalbasis) |
| Form | Wire |