Få mere at vide
Blytråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, Puratronic™, 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11312008
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312008 5 m 5m
11322008 1 m 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011902.G5
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 2,23 g/m | CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead
Farve Grå
Udseende Grå ledning
Mængde 5 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,998 % (metalbasis)
Form Wire