Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vægtebæger/kolbeholdere
Artikelnummer. p-8007855 Shop alle SP Scienceware produkter
Størrelse:
6 mm
8 cm
Artikelnummer. 11376374
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ F183090250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vægtet holder griber bægre eller kolber fast med fire udspændte rustfri stålstifter.
  • Vinylbelagt blyringvægt fastgjort under holderen
  • Holder beholderen nedsænket i vand
  • Giver et lavt tyngdepunkt
  • Tillader vandet at cirkulere under bægerglasset eller kolben
  • Kan bruges i kogende væske op til 135 °C (275 F) °i 1 time
Tekniske data
Produkttype Vægtebæger
Farve Rød
Materiale Føre
Til brug med (applikation) 250 ml bæger og kolber
Mængde 1 hver
Størrelse 8 cm
Temperaturområde (metrisk). 135 °C
Vægt (metrisk) 340 g