Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vægtebæger/kolbeholdere
Artikelnummer. 11376374
Skift visning
Størrelse:
6 mm
8 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
11376374 8 cm
12633056 6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376374 Leverandør Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverandørnr. F183090250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 DKK
    912.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 222.15 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Vægtet holder griber bægre eller kolber fast med fire udspændte rustfri stålstifter.
  • Vinylbelagt blyringvægt fastgjort under holderen
  • Holder beholderen nedsænket i vand
  • Giver et lavt tyngdepunkt
  • Tillader vandet at cirkulere under bægerglasset eller kolben
  • Kan bruges i kogende væske op til 135 °C (275 F) °i 1 time
Tekniske data
Farve Rød
Materiale Føre
Til brug med (applikation) 250 ml bæger og kolber
Mængde 1 hver
Størrelse 8 cm
Temperaturområde (metrisk). 135 °C
Vægt (metrisk) 340 g
Produkttype Vægtebæger