Få mere at vide
Blytin, loddelegering, 1,6 mm (0,06 tommer) diameter, med harpikskerne
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lead Tin, Solder Alloy |
| Navn note | 1,6 mm (0,06 tommer) diameter, med harpikskerne |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pb:Sn; 50:50 wt% |
| Mængde | 225 g |
| Form | Fast stof |
| MDL nummer | MFCD00798549 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core
- Fare
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead