Få mere at vide
Lead Tin, solder alloy, 1.6mm (0.06in) dia, with rosin core
Mængde:
113 g
225 g
Pakningsstørrelse:
113g
225g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead Tin, Solder Alloy |
| Navn note | 1.6mm (0.06 in.) dia., with rosin core |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pb:Sn; 50:50 wt% |
| Mængde | 113 g |
| Form | Fast stof |
| MDL nummer | MFCD00798549 |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.