Få mere at vide
Lead Subacetate, ACS Reagent, Solstice
Artikelnummer. 15672360 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672360 500 g Poly bottle 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672360 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 237159500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS Reagent
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Subacetate
CAS 1335-32-6
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Lineær formel Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
MDL nummer MFCD00013041
FN nummer UN1616
Formel vægt 807.72g/mol
Grad ACS Reagent
Emballage Poly bottle