Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Lead standard solution |
| Navn note | 1 mg/ml Pb i 2% HNO3 |
| Emballage | Plastflaske |
| CAS | 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Tæthed | 1.0200g/mL |
| Specifik vægtfylde | 1.02 |
| Fysisk form | Pulver/krystaller |
| Molekylær formel | N2O6Pb |
| Koncentration | 997 til 1003 μg/ml Pb(2 +) i 2 til 5% HNO3 (20 °C) |
| MDL nummer | MFCD00011153 |
| Show More |
Safety and Handling
- Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.