Få mere at vide
Blystandardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Pb i 2 % HNO 3 , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10052460
Brand: Thermo Scientific Acros 196075000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead standard solution
Navn note 1 mg/ml Pb in 2% HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 10099-74-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Tæthed 1.0200g/mL
Specifik vægtfylde 1.02
Fysisk form Pulver/krystaller
Molekylær formel N2O6Pb
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of Pb(2+) in 2 to 5% HNO3 (20°C)
MDL nummer MFCD00011153
Farve Brun til rød eller grøn
Smeltepunkt -3.0°C
Merck Index 15, 5469
Kogepunkt 101.0°C
Opløselighed Miscible with water
InChI nøgle RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn λ²-bly(2+) dinitrat
Molekylvægt (g/mol) 331.20
PubChem CID 24924
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:37187
Formel vægt 331.21
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead standard solution, 1 mg/ml Pb in 2-5% HNO3
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.