Få mere at vide
Lead Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL nummer | 134050 |
| Kogepunkt | 100°C |
| Mængde | 500 mL |