Få mere at vide
Blystandard, 1.000 ug/ml i 2-5 % HNO3 (plasmakvalitet), SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
250 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
- Bly standard
- Lavet med ASTM Type I vand
- 1.000μ g/ml koncentration
- 250 ml volumen
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead Standard |
| Emballage | Poly flaske |
| Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| CAS min % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| CAS Max % | 1.0, 5.0, 94.0 |
| Teknik | AA, ICP |
| Type | Certified Reference Material |
| Mængde | 250 mL |
| Grad | Plasma |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLPB2-2Y, -2T, -2X |