Få mere at vide
Blyslug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11385697
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385697 100 g 100g
11375697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043415.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Form: ca. 2,3 g/slug | CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead
Farve Grå
Udseende Grå snegl
Tæthed 11,34 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Form Slug