Få mere at vide
Lead rod, 9.5mm (0.37in) dia, 99.999+% (metals basis)
Mængde:
60 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
300mm
60mm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead rod |
| Farve | Grå |
| Navn note | 9.5mm (0.37 in.) dia. |
| Mængde | 60 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈7.8g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.999% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lead rod
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Reproduktionstoksicitet på eller via amning
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H362-Kan skade børn, der ammes.
- H372-Forårsager organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.