Få mere at vide
Blystang, 9,5 mm (0,37 tommer) diameter, 99,999+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead rod |
| Farve | Grå |
| Navn note | 9,5 mm (0,37 tommer) diameter. |
| Mængde | 300 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈7,8 g/cm |
| Form | Rod |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.999% |