Få mere at vide
Blystang, 6,35 mm (0,25 tommer) dia, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406545
Skift visning
Mængde:
1 m
Pakningsstørrelse:
1m
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406545 1 m 1m
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15406545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043630.G1
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7439-92-1 | PB | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead rod
Farve Grå
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter.
CAS 7439-92-1
Mængde 1 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈3,6 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Pb
MDL nummer MFCD00134050
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pb]
IUPAC navn føre
Molekylvægt (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Procent renhed 99.95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead rod
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.