Få mere at vide
Blystang, 10 mm (0,39 tommer) diameter, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11387307
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387307 250 g 250g
11367307 50 g 50g
11377307 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011573.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead rod
Farve Grå
Navn note 10 mm (0,39 tommer) diameter, Kan være i flere dele
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈5,6 cm/50 g
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%