Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Bly ring
Artikelnummer. p-8007854 Shop alle SP Scienceware produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
102 mm
114 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
56 mm
71 mm
Til brug med (udstyr):
Til 1000 til 4000 ml kolber
Til 500 til 2000 ml kolber
Artikelnummer. 11387174
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F183070015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter og stabiliserer dyre glasvarer med disse Vikem™ vinylbelagte blyringe. Bel Art™ Blyringe er kemikaliebestandige.
  • Lukkede blyringe belagt med kemikalieresistent Vikem™
  • Ideel til at stabilisere Erlenmeyer, volumetriske og ligehalsede kolber
Tekniske data
Produkttype Bly ring
Materiale Føre
Til brug med (udstyr) Til 500 til 2000 ml kolber
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Udvendig 102 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 56 mm