Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Bly ring
Artikelnummer. 11387174
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
102 mm
114 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
56 mm
71 mm
Til brug med (udstyr):
Til 1000 til 4000 ml kolber
Til 500 til 2000 ml kolber
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) Indvendig Til brug med (udstyr)
11387174 102 mm 56 mm Til 500 til 2000 ml kolber
10344281 114 mm 71 mm Til 1000 til 4000 ml kolber
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387174 Leverandør Bel-Art™ Scienceware™ Leverandørnr. F183070015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00 DKK
    287.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 84.60 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Beskytter og stabiliserer dyre glasvarer med disse Vikem™ vinylbelagte blyringe. Bel Art™ Blyringe er kemikaliebestandige.
  • Lukkede blyringe belagt med kemikalieresistent Vikem™
  • Ideel til at stabilisere Erlenmeyer, volumetriske og ligehalsede kolber
Tekniske data
Materiale Føre
Til brug med (udstyr) Til 500 til 2000 ml kolber
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Udvendig 102 mm
Produkttype Bly ring
Diameter (metrisk) Indvendig 56 mm