Beskrivelse
- Lukkede blyringe belagt med kemikalieresistent Vikem™
- Ideel til at stabilisere Erlenmeyer, volumetriske og ligehalsede kolber
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Føre |
| Til brug med (udstyr) | Til 1000 til 4000 ml kolber |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 114 mm |
| Produkttype | Bly ring |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 71 mm |