Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Føre, Quant™ Teststrimler
Mængde:
1 Kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Lead, Test Strips |
Mængde | 1 Kit |
MDL nummer | MFCD00147400 |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Føre, Quant™ Teststrimler >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion