Få mere at vide
Lead plate, 6.35mm (0.25in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049051
Mængde:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11317447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012603.VA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-92-1
Molekylær formel Pb
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00134050
InChI nøgle WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC navn føre
SMIL [Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead plate
Farve Grå
Navn note 6.35mm (0.25 in.) thick
Mængde 15 x 15 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.6kg/15x15cm
Form Plate
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%