Få mere at vide
Bly Perklorat opløsning EU Pharmacopoeia 0,1M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933254 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12933254 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12933254 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 311 1000
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
CAS 33820-53-0
Mængde 1000 mL
Molekylær formel C15H23N3O4
Synonym isopropalin, isopropaline, paarlan, 4-isopropyl-2,6-dinitro-n,n-dipropylaniline, caswell no. 506a, isopropaline iso-french, unii-52gzd1i41n, benzenamine, 4-1-methylethyl-2,6-dinitro-n,n-dipropyl, cumidine, 2,6-dinitro-n,n-dipropyl, isopropalin ansi:bsi:iso
InChI nøgle NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylanilin
Molekylvægt (g/mol) 309.366
PubChem CID 36606
ChEBI CHEBI:82189
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.100M
Emballage Flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lead perchlorate 0.1M Volumetric Solution (RP 311)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i