Få mere at vide
Bly i malingsflager Referencemateriale: Pb ca. 643 μg/g
Artikelnummer. 30313320
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30313320 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30313320 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPBPC50G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Analyt- eller komponentnavne Cadmium∣Chromium∣Lead
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Løsningstype Matrixmateriale
Element Multi-element
Opløsningsmiddel eller Matrix Farve
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 50 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cadmium 37.8 mg/kg∣Chromium 618 mg/kg∣Lead 643 μg/g