Få mere at vide
Blyoxid, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518004 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15518004 500 g Poly flaske 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15518004 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 233801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-36-8
Molekylær formel OPb
Molekylvægt (g/mol) 223.20
MDL nummer MFCD00011164
InChI nøgle YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
IUPAC navn plumbanon
SMIL O=[Pb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lead Oxide
Mængde 500 g
Formel vægt 223.19
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 9.53kg