Få mere at vide
bly nitratopløsning, Reagecon™
Artikelnummer. 11805782 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 11805782
Brand: Reagecon PB2011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 1000 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEAD NITRATE 0.1M (0.2N)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lead dinitrate