Beskrivelse
Blynitrat er et vandopløseligt bly(II)salt. Det er en giftig forbindelse, der fungerer som et oxidationsmiddel og bruges til fremstilling af andre blyforbindelser. Det adskilles i dets konstituerende ioner, Pb 2+ (aq) og NO 3 −. Denne opløsning fremstilles ved at opløse 33 g blynitrat i vand og fortynde til 1 L.
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Produktet, der er klar til brug, eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske løsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lead(II) nitrate |
| CAS | 10099-74-8, 7732-18-5 |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1000 mL |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Indlysende manipulation |
| Molekylær formel | N2O6Pb |
| MDL nummer | MFCD00011153 |
| Synonym | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 0.1M LEAD NITRATE
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH201-Indeholder bly. Må ikke anvendes på genstande, som børn vil kunne tygge eller sutte på.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: lead dinitrate
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.